1096644
USP
Carvedilol Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1,1′-{[2-(2-Methoxyphenoxy)ethyl]nitrilo}bis[3-(9H-carbazol-4-yloxy)-propan-2-ol], 3,3′-[2-(2-Methoxyphenoxy)ethylazanediyl]bis[1-(9H-carbazol-4-yloxy)propan-2-ol]
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
carvedilol
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
COc1ccccc1OCCN(CC(O)COc2cccc3[nH]c4ccccc4c23)CC(O)COc5cccc6[nH]c7ccccc7c56
InChI
1S/C39H39N3O6/c1-45-34-16-6-7-17-35(34)46-21-20-42(22-26(43)24-47-36-18-8-14-32-38(36)28-10-2-4-12-30(28)40-32)23-27(44)25-48-37-19-9-15-33-39(37)29-11-3-5-13-31(29)41-33/h2-19,26-27,40-41,43-44H,20-25H2,1H3
Clé InChI
JRLQBMKMDMZBGW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse