1096677
USP
Carvedilol Related Compound E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
carvedilol
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
NCCOc1ccccc1OC
InChI
1S/C9H13NO2/c1-11-8-4-2-3-5-9(8)12-7-6-10/h2-5H,6-7,10H2,1H3/p+1
Clé InChI
CKJRKLKVCHMWLV-UHFFFAOYSA-O
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3