1029013
USP
Amitriptyline Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
5-Dibenzosuberone, 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-one, Dibenzocycloheptadienone
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
amitriptyline
Fabricant/nom de marque
USP
Indice de réfraction
n20/D 1.6332 (lit.)
pb
148 °C/0.3 mmHg (lit.)
Pf
32-34 °C (lit.)
Densité
1.156 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C1c2ccccc2CCc3ccccc13
InChI
1S/C15H12O/c16-15-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8H,9-10H2
Clé InChI
BMVWCPGVLSILMU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Amitriptyline Hydrochloride
- Amitriptyline Hydrochloride Tablets
- Cyproheptadine Hydrochloride
- Cyproheptadine Hydrochloride Oral Solution
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable