Principaux documents
BP858
Dibenzosuberone
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonyme(s) :
5-Dibenzosuberone, 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-one, Dibenzocycloheptadienone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H12O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.26
Beilstein:
1454355
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
nortriptyline, amitriptyline
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
Indice de réfraction
n20/D 1.6332 (lit.)
pb
148 °C/0.3 mmHg (lit.)
Pf
32-34 °C (lit.)
Densité
1.156 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C1c2ccccc2CCc3ccccc13
InChI
1S/C15H12O/c16-15-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8H,9-10H2
Clé InChI
BMVWCPGVLSILMU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. For further information and support, including product information leaflets, please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Dibenzosuberone BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Amitriptyline Oral Solution
  • Amitriptyline Tablets
  • Produit(s) apparenté(s)
    Réf. du produit
    Description
    Tarif
    Code de la classe de stockage
    11 - Combustible Solids
    Classe de danger pour l'eau (WGK)
    WGK 3
    Point d'éclair (°F)
    235.4 °F - closed cup
    Point d'éclair (°C)
    113 °C - closed cup