Y0001998
Sulfobutylbetadex sodium
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
β-Cyclodextrin sulfobutyl ethers sodium salts
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
betadex
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C50H86O41S2.2Na/c51-9-16-36-23(57)29(63)45(78-16)86-38-18(11-53)80-47(31(65)25(38)59)88-40-20(13-55)82-49(33(67)27(40)61)90-42-22(15-76-5-1-3-7-92(70,71)72)84-50(43(35(42)69)77-6-2-4-8-93(73,74)75)91-41-21(14-56)83-48(34(68)28(41)62)89-39-19(12-54)81-46(32(66)26(39)60)87-37-17(10-52)79-44(85-36)30(64)24(37)58;;/h16-69H,1-15H2,(H,70,71,72)(H,73,74,75);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
RGQYVQYXCZODQW-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable