Principaux documents
H107
Sigma-Aldrich
(2-Hydroxypropyl)-β-cyclodextrine
powder
Synonyme(s) :
2-hydroxypropylether, Beta-cyclodextrin
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Source biologique
synthetic (organic)
Niveau de qualité
Essai
≥98% (TLC)
Forme
powder
Poids mol.
estimated mol wt ~1396 Da
Solubilité
H2O: soluble
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
CC(O)COCC1OC2OC3C(COCC(C)O)OC(OC4C(COCC(C)O)OC(OC5C(COCC(C)O)OC(OC6C(COCC(C)O)OC(OC7C(COCC(C)O)OC(OC8C(COCC(C)O)OC(OC1C(OCC(C)O)C2OCC(C)O)C(OCC(C)O)C8OCC(C)O)C(OCC(C)O)C7OCC(C)O)C(OCC(C)O)C6OCC(C)O)C(OCC(C)O)C5OCC(C)O)C(OCC(C)O)C4OCC(C)O)C(OCC(C)O)C3OCC(C)O
InChI
1S/C63H112O42/c1-22(64)8-85-15-29-50-36(71)43(78)57(92-29)100-51-30(16-86-9-23(2)65)94-59(45(80)38(51)73)102-53-32(18-88-11-25(4)67)96-61(47(82)40(53)75)104-55-34(20-90-13-27(6)69)98-63(49(84)42(55)77)105-56-35(21-91-14-28(7)70)97-62(48(83)41(56)76)103-54-33(19-89-12-26(5)68)95-60(46(81)39(54)74)101-52-31(17-87-10-24(3)66)93-58(99-50)44(79)37(52)72/h22-84H,8-21H2,1-7H3/t22?,23?,24?,25?,26?,27?,28?,29-,30-,31?,32?,33?,34?,35?,36?,37-,38?,39-,40+,41+,42+,43?,44+,45?,46+,47+,48+,49+,50+,51+,52-,53-,54-,55-,56-,57+,58-,59+,60-,61-,62-,63-/m1/s1
Clé InChI
ODLHGICHYURWBS-RYJYQAAZSA-N
Description générale
Average degree of substitution is 0.6-0.8 unit of 2-hydroxypropyl(C3H7O) per glucose unit.
Les cyclodextrines sont des oligosaccharides cycliques consistant en 6, 7 ou 8 unités glucopyranose, généralement appelées α-, β- et γ-cyclodextrines, respectivement. Ces composés ont une structure en forme d'anneau rigide, ce qui en fait des agents complexants naturels. La structure particulière de ces composés doit sa stabilité aux liaisons d'hydrogène entre les groupes hydroxyles C2 et C3 d'unités glucopyranose présentes à proximité. La molécule assume une forme torique, avec les groupes hydroxyles C2 et C3 situés autour de l'ouverture plus large et le groupe hydroxyle C6, plus réactif, aligné autour de l'ouverture plus étroite. L'agencement des hydroxyles C6 en position opposée aux hydroxyles C2 et C3 stabilisés par des liaisons d'hydrogène force des liaisons d'oxygène à proximité étroite de la cavité, ce qui produit une surface interne hydrophobe et riche en électrons. La taille de cette cavité hydrophobe dépend du nombre d'unités glucopyranose formant la cyclodextrine.
Les cyclodextrines naturelles sont très peu solubles. Vers la fin des années 1960, il a été découvert que des substitutions chimiques aux sites hydroxyles 2, 3 et 6 pouvaient augmenter la solubilité dans une large mesure. La majorité des cyclodextrines modifiées chimiquement peuvent atteindre une concentration de 50 % (p/v) dans l'eau.
La taille de la cavité est le déterminant principal dans le choix de la cyclodextrine utilisée pour la complexation. Le diamètre de la cavité des β-cyclodextrines ou des composés à unités β-glucopyranose est idéale pour les molécules d'une taille correspondant aux hormones, vitamines et à de nombreux composés utilisés couramment dans les applications de culture cellulaire. Pour cette raison, la ß-cyclodextrine est la forme la plus couramment utilisée comme agent complexant.
Application
La (2-hydroxypropyl)-β-cyclodextrine a été utilisée :
  • pour évaluer ses effets sur l′homéostase du cholestérol
  • dans la procédure de « kindling » chez les souris (modèle d′épilepsie) et analyse électrographique de l′hippocampe
  • pour améliorer une mauvaise inhibition du réflexe de sursaut (poor prepulse inhibition, PPI) chez la souris
La solubilité des médicaments lipophiles augmente de manière linéaire avec la concentration en hydroxypropyl-β-cyclodextrine (HPCD) en solution aqueuse du fait de la formation d′un complexe HBC-médicament. Ce complexe de type invité-hôte, où le médicament se loge dans la cavité non polaire de la HPCD, améliore la solubilité du médicament. Les solutions peuvent être lyophilisées pour obtenir des poudres facilement solubles. Non toxique chez le lapin et la souris.
Produit comparable
Réf. du produit
Description
Tarif
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Weekly cyclodextrin administration normalizes cholesterol metabolism in nearly every organ of the Niemann-Pick type C1 mouse and markedly prolongs life
Ramirez CM, et al.
Pediatric Research, 68(4), 309-309 (2010)
Variables affecting prepulse inhibition of the startle reflex and the response to antipsychotics in DBA/2NCrl mice
Flood DG, et al.
Psychopharmacology, 195(2), 203-211 (2007)
Marcus M Weera et al.
Neuropharmacology, 166, 107979-107979 (2020-02-07)
Post-traumatic stress disorder (PTSD) is characterized by avoidance of trauma-associated stimuli and amygdala hyperreactivity, and is highly co-morbid with alcohol use disorder (AUD). Our lab uses a predator odor (bobcat urine) stress model that produces conditioned avoidance of an odor-paired
Normalization of cholesterol homeostasis by 2-hydroxypropyl-beta-cyclodextrin in neurons and glia from Niemann-Pick C1-deficient mice
Peake KB and Vance JE
The Journal of Biological Chemistry, jbc-M111 (2012)
Cornelius Engelmann et al.
Journal of hepatology, 73(1), 102-112 (2020-01-29)
Toll-like receptor 4 (TLR4) plays an essential role in mediating organ injury in acute liver failure (ALF) and acute-on-chronic liver failure (ACLF). Herein, we assess whether inhibiting TLR4 signaling can ameliorate liver failure and serve as a potential treatment. Circulating
Articles
Cyclodextrin solubilizes fat-soluble vitamins and hormones, enhancing their solubility in water for cell culture applications.
Cyclodextrin solubilizes fat-soluble vitamins and hormones, enhancing their solubility in water for cell culture applications.
Cyclodextrin solubilizes fat-soluble vitamins and hormones, enhancing their solubility in water for cell culture applications.
Cyclodextrin solubilizes fat-soluble vitamins and hormones, enhancing their solubility in water for cell culture applications.
Afficher tout