PHR9154
2-[2-[[3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-1H-indol-5-yl]methyl]-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1H-indol-3-yl]-N,N-dimethylethanamine
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonyme(s) :
Rizatriptan Benzoate impurity A (PhEur)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Gamme de produits
TraceCERT®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CN(C)CCC1=CNC(C1=C2)=CC=C2CC3=C(CCN(C)C)C4=CC(CN5N=CN=C5)=CC=C4N3
InChI
1S/C28H35N7/c1-33(2)11-9-22-16-30-26-7-5-20(13-24(22)26)15-28-23(10-12-34(3)4)25-14-21(6-8-27(25)32-28)17-35-19-29-18-31-35/h5-8,13-14,16,18-19,30,32H,9-12,15,17H2,1-4H3
Clé InChI
WMKBUQPKAAJBHZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable