1362114
USP
Levofloxacin Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(S)-9-Fluoro-3-methyl-7-oxo-10-(1-piperazinyl)-2,3-dihydro-7H-pyrido[1,2,3-de][1,4]-benzoxazine-6-carboxylic acid, Desmethyl Levofloxacin
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
levofloxacin
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
C[C@H]1COc2c(N3CCNCC3)c(F)cc4C(=O)C(=CN1c24)C(O)=O
InChI
1S/C17H18FN3O4/c1-9-8-25-16-13-10(15(22)11(17(23)24)7-21(9)13)6-12(18)14(16)20-4-2-19-3-5-20/h6-7,9,19H,2-5,8H2,1H3,(H,23,24)/t9-/m0/s1
Clé InChI
WKRSSAPQZDHYRV-VIFPVBQESA-N
Application
- Levofloxacin
- Levofloxacin Oral Solution
- Levofloxacin Tablets
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable