PHR9061
2-Ethylpentanoic acid
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonyme(s) :
Valproic Acid impurity B (PhEur)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Famille d'API
valproic acid
Gamme de produits
TraceCERT®
Forme
liquid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCC(CC)C(O)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-5-6(4-2)7(8)9/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,8,9)
Clé InChI
BAZMYXGARXYAEQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma aldrich.com
Application
Produits recommandés
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable