PHR2282
Valproic Acid Impurity K
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
(2RS)-2-Ethyl-2-methylpentanoic acid, 2-Ethyl-2-methylvaleric acid, NSC 466
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1708650
Famille d'API
valproic acid
Forme
liquid
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 100 mg
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
OC(C(C)(CC)CCC)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-4-6-8(3,5-2)7(9)10/h4-6H2,1-3H3,(H,9,10)
Clé InChI
WUWPVNVBYOKSSZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable