Key Documents
PHL89157
Émodine d′aloès
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
1,8-Dihydroxy 3-hydroxymethylanthraquinone, 1,8-Dihydroxy-3-(hydroxymethyl)anthraquinone, 3-Hydroxymethylchrysazine, Rhabarberone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H10O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.24
Numéro Beilstein :
2059062
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥95.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
cannabis testing
Format
neat
Chaîne SMILES 
OCc1cc(O)c2C(=O)c3c(O)cccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C15H10O5/c16-6-7-4-9-13(11(18)5-7)15(20)12-8(14(9)19)2-1-3-10(12)17/h1-5,16-18H,6H2
Clé InChI
YDQWDHRMZQUTBA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Aloe-emodin, an anthraquinone derivative, is an active constituent of several medicinal plants. It shows gastrointestinal effects by exerting laxative activity.
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Application
Aloe-emodin may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in plant and animal samples by high-performance liquid chromatography technique.
Actions biochimiques/physiologiques
Composé laxatif/cathartique ; augmente la contraction des muscles lisses intestinaux par la libération d′acétylcholine endogène. L′activité antitumorale est assocée à une augmentation de production des ROS (espèces oxygénées radicalaires) qui, à leur tour, réduisent le potentiel électrique transmembranaire de la mitochondrie, induisant en conséquence une modification de perméabilité. Ce changement déclenche une série d′événements dont le point culminant est l′apoptose cellulaire. La génotoxicité et la mutagénicité semblent dues à l′inhibition de l′activité de la topoisomérase II par l′émodine de l′aloès.
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: aloe
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Simultaneous determination and pharmacokinetic studies of aloe emodin and chrysophanol in rats after oral administration of Da-Cheng-Qi decoction by high-performance liquid chromatography
Tang WF, et al.
Biomedical Chromatography, 21(7), 701-707 (2007)
Analysis of the anthraquinones aloe-emodin and aloin by gas chromatography/mass spectrometry
ElSohly MA, et al.
International Immunopharmacology, 4(14), 1739-1744 (2004)
One single standard substance for the determination of multiple anthraquinone derivatives in rhubarb using high-performance liquid chromatography-diode array detection
Gao XY, et al.
Journal of Chromatography A, 1216(11), 2118-2123 (2009)
Simultaneous determination of five anthraquinones in medicinal plants and pharmaceutical preparations by HPLC with fluorescence detection
He D, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 49(4), 1123-1127 (2009)