1235059
USP
Emodin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Emodin, 1,3,8-Trihydroxy-6-methyl-9,10-anthracenedione, 1,3,8-Trihydroxy-6-methylanthraquinone, 6-Methyl-1,3,8-trihydroxyanthraquinone, Archin, Emodol, Frangula-emodin, Frangulic acid, Rheum emodin
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
emodin
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cc1cc(O)c2C(=O)c3c(O)cc(O)cc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C15H10O5/c1-6-2-8-12(10(17)3-6)15(20)13-9(14(8)19)4-7(16)5-11(13)18/h2-5,16-18H,1H3
Clé InChI
RHMXXJGYXNZAPX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable