PHL83899
Pteryxin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
2-Methyl-2-butenoic acid (2Z)-rel-(9R,10R)-9-(acetyloxy)-9,10-dihydro-8,8-dimethyl-2-oxo-2H,8H-benzo[1,2-b:3,4-b′]dipyran-10-yl ester
About This Item
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(O[C@H]1C(C)(C)OC(C=CC(C=C2)=C3OC2=O)=C3[C@H]1OC(/C(C)=C\C)=O)=O
InChI
1S/C21H22O7/c1-6-11(2)20(24)27-18-16-14(28-21(4,5)19(18)25-12(3)22)9-7-13-8-10-15(23)26-17(13)16/h6-10,18-19H,1-5H3/b11-6-/t18-,19-/m1/s1
Clé InChI
LYUZYPKZQDYMEE-YRCPKEQFSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable