Key Documents
PHL83331
Cornuside
phyproof® Reference Substance
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H30O14
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
542.49
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥90.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C24H30O14/c1-3-11-12(4-5-35-21(32)10-6-14(26)17(28)15(27)7-10)13(22(33)34-2)9-36-23(11)38-24-20(31)19(30)18(29)16(8-25)37-24/h3,6-7,9,11-12,16,18-20,23-31H,1,4-5,8H2,2H3/t11-,12+,16+,18+,19-,20+,23+,24-/m0/s1
Clé InChI
SMTKSCGLXONVGL-ZEIULZLQSA-N
Description générale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable