Key Documents
SMB00104
Sigma-Aldrich
Cycloolivil
≥95% (LC/MS-ELSD)
Synonyme(s) :
(1S,2S,3S)-1,2,3,4-Tetrahydro-3,7-dihydroxy-1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-6-methoxy-2,3-naphthalenedimethanol, (2S,3S,4S)-4-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2,3-bis(hydroxymethyl)-7-methoxy-1,2,3,4-tetrahydro-2,6-naphthalenediol, Isoolivil
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H24O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
376.40
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352205
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
≥95% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC1=CC([C@H](C2=CC=C(O)C(OC)=C2)[C@@H](CO)[C@@](CO)(O)C3)=C3C=C1OC
InChI
1S/C20H24O7/c1-26-17-5-11(3-4-15(17)23)19-13-7-16(24)18(27-2)6-12(13)8-20(25,10-22)14(19)9-21/h3-7,14,19,21-25H,8-10H2,1-2H3/t14-,19+,20-/m1/s1
Clé InChI
KCIQZCNOUZCRGH-VOBQZIQPSA-N
Description générale
Natural product derived from plant source.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable