Principaux documents
PHL82484
Bavachinin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
4′-Hydroxy-7-methoxy-6-(3-methyl-2-butenyl)flavanone, 7-O-Methylbavachin, Bavachinin A
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H22O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
338.40
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥98.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COc1cc2O[C@@H](CC(=O)c2cc1C\C=C(\C)C)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C21H22O4/c1-13(2)4-5-15-10-17-18(23)11-20(14-6-8-16(22)9-7-14)25-21(17)12-19(15)24-3/h4,6-10,12,20,22H,5,11H2,1-3H3/t20-/m0/s1
Clé InChI
VOCGSQHKPZSIKB-FQEVSTJZSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable