PHL80499
Mollugin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
6-Hydroxy-2,2-dimethyl-2H-naphtho(1,2-b)pyran-5-carboxylic acid methyl ester, Rubimaillin
About This Item
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC1(C)C=CC(C(C(OC)=O)=C(O)C2=C3C=CC=C2)=C3O1
InChI
1S/C17H16O4/c1-17(2)9-8-12-13(16(19)20-3)14(18)10-6-4-5-7-11(10)15(12)21-17/h4-9,18H,1-3H3
Clé InChI
VLGATXOTCNBWIT-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable