Principaux documents
PHL82667
3′,4′,5,7-Tetrahydroxy-3,6,8-trimethoxyflavone
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-3,6,8-trimethoxy-4H-1-benzopyran-4-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H16O9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
376.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Format
neat
Chaîne SMILES 
O1c2c(c(c(c(c2OC)O)OC)O)C(=O)C(=C1c3cc(c(cc3)O)O)OC
InChI
1S/C18H16O9/c1-24-16-11(21)10-12(22)17(25-2)14(7-4-5-8(19)9(20)6-7)27-15(10)18(26-3)13(16)23/h4-6,19-21,23H,1-3H3
Clé InChI
AOOSHVWNBJZOEH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable