Principaux documents
PHL80355
Aristolochic acid C
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
10-Hydroxy-6-nitrophenanthro[3,4-d]-1,3-dioxole-5-carboxylic acid, Aristolochic acid IIIa
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H9NO7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
327.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥70.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[N+](=O)([O-])c1c2c(c4c(c1)ccc(c4)O)c3c(cc2C(=O)O)OCO3
InChI
1S/C16H9NO7/c18-8-2-1-7-3-11(17(21)22)13-10(16(19)20)5-12-15(24-6-23-12)14(13)9(7)4-8/h1-5,18H,6H2,(H,19,20)
Clé InChI
NBFGYDJKTHENDP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Muta. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable