R4500
(−)-Riboflavine
from Eremothecium ashbyii, ≥98%
Synonyme(s) :
Lactoflavin, Vitamin B2, Vitamin G
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Eremothecium ashbyii
Niveau de qualité
Pureté
≥98%
Forme
powder
Couleur
yellow to orange
Pf
290 °C (dec.) (lit.)
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
CC1=C(C)C=C(N(C[C@H](O)[C@@H]([C@H](O)CO)O)C(C2=N3)=NC(NC2=O)=O)C3=C1
InChI
1S/C17H20N4O6/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(5-11(23)14(25)12(24)6-22)15-13(18-9)16(26)20-17(27)19-15/h3-4,11-12,14,22-25H,5-6H2,1-2H3,(H,20,26,27)/t11-,12+,14-/m0/s1
Clé InChI
AUNGANRZJHBGPY-SCRDCRAPSA-N
Description générale
Application
- to check the role of riboflavin diet in rats
- as a supplement in HECM-6 medium (hamster embryo culture medium)
- as a supplement in the bacterial basal media
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable