814907
TOYOPEARL® AF-Chelate-650M Bulk Media
phase IDA, iminodiacetic acid, bottle of 1 L, 65 μm particle size
Synonyme(s) :
TOYOPEARL® AF-Chelate-650M Bulk Media
Description
Clean In Place (CIP) (0.5 M NaOH or 0.1 M HCl)
Shipping solvent (20% (v/v) ethanol)
phase filter (Chelate)
Gamme de produits
TOYOPEARL®
Forme
slurry
Conditionnement
bottle of 1 L
Fabricant/nom de marque
Tosoh 14907
Ampleur du marquage
25-45 μeq/mL ligand density
Paramètres
pressure (max. 3 bar)
Technique(s)
LPLC: suitable
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer particle platform
Groupe de la matrice active
IDA phase, iminodiacetic acid
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques
Forme physique
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3