Principaux documents
72844
Supelco
Tris(2-ethylhexyl) trimellitate
analytical standard
Synonyme(s) :
Trioctyl trimellitate, Tris(2-ethylhexyl) trimellitate
About This Item
Formule linéaire :
C6H3-1,2,4-[CO2CH2CH(C2H5)(CH2)3CH3]3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
546.78
Beilstein:
2683525
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥98%
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.485 (lit.)
pb
414 °C (lit.)
Densité
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
CCCCC(CC)COC(=O)c1ccc(C(=O)OCC(CC)CCCC)c(c1)C(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C33H54O6/c1-7-13-16-25(10-4)22-37-31(34)28-19-20-29(32(35)38-23-26(11-5)17-14-8-2)30(21-28)33(36)39-24-27(12-6)18-15-9-3/h19-21,25-27H,7-18,22-24H2,1-6H3
Clé InChI
KRADHMIOFJQKEZ-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
435.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
224 °C - closed cup