57058
Tube SPE Supelclean™ ENVI-Florisil®
PTFE frit, bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pk of 54
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PTFE frit
Niveau de qualité
Gamme de produits
Supelclean™
Composition
bed wt., 500 mg
Conditionnement
pk of 54
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Volume
3 mL
Matrice
ENVI-Florisil® magnesium silicate
Groupe de la matrice active
Florisil phase
Diamètre
100-200 mesh
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
normal phase
Description générale
Mécanisme de rétention: phase normale ou adsorption
Compatibilité avec les matrices: solutions organiques
- 100/200 mesh; disponible avec frittés en PTFE ou en acier inoxydable
- Testé pour l′US Environmental Protection Agency (EPA) et le Contract Laboratory Program (CLP) pour les pesticides
- Matériau fortement polaire qui adsorbe les composés polaires dans des matrices non polaires sous des conditions de phase normale
- Parmi les applications les plus courantes : les alcools, les amines, les herbicides, les pesticides, les PCbs, les cétones, les composés nitrés, les acides organiques, et les phénols
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable