Key Documents
57094
Supelco
Tube SPE Supelclean ENVI-Carb
bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 30
Synonyme(s) :
SupelcleanENVI-Carb, 0,5g/6mL, boite de 30
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
41115712
Matériaux
polypropylene tube
Gamme de produits
Supelclean
Composition
bed wt., 500 mg
Conditionnement
pk of 30
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Superficie
100 m2/g
Volume
6 mL
Groupe de la matrice active
carbon phase
Taille des particules
120-400 mesh
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Carbone graphite non poreux
Mécanisme de rétention: phase inverse
Compatibilité avec les matrices: solutions aqueuses (potable, souterraine ou usée)
• Affinité extrême pour les composés organiques polaires et non polaires des matrices aussi bien polaires que non polaires lors d•une utilisation en conditions de phase inverse
• Surface carbonée formée de structures hexagonales interconnectées et formant des couches
• La nature non poreuse du carbone permet des opérations rapides, l•adsorption ne nécessitant pas une diffusion à l•intérieur des pores du support
• Des laboratoires indépendants ont trouvé l•ENVI-Carb extrêmement utile pour une préparation d•échantillon rapide d•environ 200 pesticides provenant de diverses matrices telles les eaux souterraines, les fruits et les végétaux
Application
Le tube pour SPE Supelclean ENVI-Carb a été utilisé dans la préparation d′échantillons pour la détermination du thiodiglycol dans des eaux souterraines par extraction en phase solide puis chromatographie en phase gazeuse couplée à de la spectrométrie de masse (SPE-GC-MS).
Informations légales
ENVI-Carb is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Determination of thiodiglycol in groundwater using solid-phase extraction followed by gas chromatography with mass spectrometric detection in the selected-ion mode.
Tomkins AB and Sega AG
Insect Biochemistry and Molecular Biology, 911(1), 85-96 (2001)
Md Mehedi Hassan et al.
Food chemistry, 338, 127796-127796 (2020-08-18)
Trace detection of toxic chemicals in foodstuffs is of great concern in recent years. Surface-enhanced Raman scattering (SERS) has drawn significant attention in the monitoring of food safety due to its high sensitivity. This study synthesized signal optimized flower-like silver
Articles
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Contenu apparenté
L'extraction en phase solide (SPE) est une technique rapide et sélective de préparation et de purification d'échantillons avant une analyse chromatographique (du type HPLC, CPG/GC ou CCM/TLC par exemple). La SPE est utilisée pour échanger les matrices des échantillons, concentrer des analytes et éliminer les interférences et les contaminants, afin d'améliorer la qualité des données et de protéger la colonne analytique.
L'extraction en phase solide (SPE) est une technique rapide et sélective de préparation et de purification d'échantillons avant une analyse chromatographique (du type HPLC, CPG/GC ou CCM/TLC par exemple). La SPE est utilisée pour échanger les matrices des échantillons, concentrer des analytes et éliminer les interférences et les contaminants, afin d'améliorer la qualité des données et de protéger la colonne analytique.
Solid phase extraction purifies samples for chromatographic analysis, improving data quality and protecting analytical columns.
Solid phase extraction purifies samples for chromatographic analysis, improving data quality and protecting analytical columns.
Afficher tout
Chromatograms
application for HPLCsuitable for GC, application for SPEsuitable for GC, application for SPE