Key Documents
57030-U
Supelco
Rampe à vide pour SPE Visiprep, exempte de PFAS
new
standard, 12-port model
Synonyme(s) :
12-port SPE Vacuum Manifold for cartridge tubes
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.21
Matériaux
UHMW PE frit
polypropylene tube
Niveau de qualité
Agence
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for EPA OTM-45
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
Conformité réglementaire
suitable for FDA C-010.02
Gamme de produits
Visiprep
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Adéquation
suitable for (for PFAS testing)
Application(s)
environmental
food and beverages
Description générale
Les rampes à vide et accessoires pour l'extraction en phase solide Visiprep permettent d'automatiser la préparation et la purification des échantillons liquides de laboratoire par extraction en phase solide. Utilisée avec une pompe à vide, la rampe Visiprep™ peut extraire simultanément jusqu'à 12 ou 24 échantillons, ce qui permet de considérablement accroître la cadence d'analyse tout en réduisant le temps de manipulation nécessaire à la préparation des échantillons par rapport aux méthodes par extraction liquide-liquide. Les rampes à vide Visiprep sont équipées d'une soupape casse-vide et d'un couvercle indépendant pour un contrôle précis du débit et une utilisation simple et en toute sécurité.Grâce à nos soupapes de régulation de débit, vous pouvez adapter précisément le débit dans chaque tube en tournant les soupapes à vis individuelles intégrées au couvercle. Nos rampes standard récemment optimisées peuvent être utilisées avec les méthodes d'analyse de PFAS basées sur la SPE. Tous les composants critiques qui contiennent des PFAS (comme le PTFE) ont été remplacés par des alternatives sans PFAS comme le polyéthylène de poids moléculaire ultra-élevé (PE UHMW) ou l'acier inoxydable (guides d'aiguille). L'exposition de la cuve en verre aux solvants puissants ne provoque ni dissolution, ni embuage, ni décoloration. Le support de rampe peut accueillir un passeur automatique d'échantillons ou de petits flacons à scintillation, des tubes à essai de 10 mm ou 16 mm, ou des fioles jaugées de 1, 2, 5 ou 10 ml. Une plaque disponible en option peut loger jusqu'à dix flacons à scintillation de 20 ml sur le modèle à 12 orifices. La soupape casse-vide améliore la régulation du niveau de vide et sécurise la fermeture de la soupape. Cette soupape à vis est munie d'un joint d'étanchéité conique (désormais sans PTFE) en polyéthylène de poids moléculaire ultra-élevé.Serrer la vis garantit une herméticité totale sans aucune fuite au niveau de la soupape.Desserrer la vis rompt la fermeture hermétique et permet de casser immédiatement le vide afin de stopper les extractions ou de soulever le couvercle de la rampe. Quatre pieds d'une longueur de 5 cm vous permettent de poser le couvercle sur un plan de travail en maintenant les tubes de SPE à la verticale. Cela permet d'éviter tout contact entre les guides de solvant et la surface de travail et d'empêcher les détériorations et les contaminations. L'accessoire de séchage, vendu séparément, s'installe sur la rampe en quelques minutes et est compatible avec tous les gaz inertes. L'accessoire de séchage est aussi utile pour concentrer les échantillons récupérés. Le débit de gaz peut être réglé de manière indépendante dans chaque tube.
Application
La rampe à vide pour SPE Visiprep a servi à effectuer une extraction en phase solide pour séparer les polyphénols présents dans les raisins, afin de déterminer leur teneur en polyphénols par LC-MS. Elle a été utilisée pour concentrer et purifier des échantillons obtenus par extraction avec des solvants à partir d′eaux de surface et de sédiments d′eaux usées. Elle a également permis d′extraire et de doser l′œstrone présente dans l′eau par SPE-ELISA.
Caractéristiques et avantages
  • Soupapes à vis brevetées dans chacun des orifices de SPE, pour un contrôle précis du débit.
  • Pas de dissolution, embuage ou décoloration de la cuve en verre lorsqu'elle est exposée aux solvants.
  • Des pieds sur le couvercle permettent à l'utilisateur de poser facilement celui-ci sur une surface de travail après l'avoir retiré de la rampe.
  • Le casse-vide à vis résistant aux solvants et la soupape assurent une meilleure étanchéité et un meilleur contrôle du vide. La soupape se raccorde aux tubes à vide de 1/4″.
  • Le support pour récipients de collecte en PP peut accueillir des flacons de passeur automatique d'échantillons ; de petits flacons à scintillation (22,75 mm de d.e. recommandé) ; des tubes à essai de 10 et 16 mm ; et des fioles jaugées de 1, 2, 5 et 10 ml. Une plaque pour flacons à scintillation de 20 ml est disponible en option pour les modèles à 12 orifices.
Informations légales
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Kristina Mladenov et al.
Journal of cosmetic science, 71(5), 251-262 (2020-10-07)
Caffeine is extensively used in cellulite and hair growth cosmetic products. Regulations in the field of cosmetics require manufacturers to list caffeine in the ingredient list on product labels, but its exact content in these products is not declared. On
Nazli Bahrami et al.
The Journal of steroid biochemistry and molecular biology, 200, 105641-105641 (2020-03-11)
The aromatase inhibitors (AIs), letrozole (Femar®/Femara®) and exemestane (Aromasin®), are widely used to treat estrogen receptor (ER) positive breast cancer in postmenopausal patients. In the setting of metastatic breast cancer, these drugs may be used after another causing new responses
Aysha Ferdoushi et al.
Frontiers in oncology, 10, 1601-1601 (2020-09-29)
Schwann cells (SCs), the glial component of peripheral nerves, have been identified as promoters of pancreatic cancer (PC) progression, but the molecular mechanisms are unclear. In the present study, we aimed to identify proteins released by SCs that could stimulate
Angeles M Alonso Borbalán et al.
Journal of chromatography. A, 1012(1), 31-38 (2003-09-26)
There is considerable interest in the analysis of phenolic compounds due to their involvement in the organoleptic characteristics of foods and drinks, and their contribution to protection against cardiovascular diseases and cancers through their antioxidant activity. This article describes studies
Guangdi Wang et al.
Journal of environmental monitoring : JEM, 14(5), 1353-1364 (2012-03-23)
Endocrine disrupting compounds (EDCs), represented by steroid hormones, organochlorine pesticides (OCPs), polychlorinated biphenyls (PCBs), and bisphenol A have been determined in four sediment cores from the Gulf of Mexico, from New Orleans surface water (Lake Pontchartrain and Mississippi River), and
Articles
A complete reversed phase HPLC-ELSD workflow, including sample preparation for the analysis of Polysorbate 80 in a monoclonal antibody formulation.
Learn how method EPA 533 is used for sample collection and preparation, featuring Supelclean™ ENVI-WAX™ SPE cartridges for LC-MS analysis on an Ascentis® Express PFAS HPLC Column.
Find more about the analysis of 16 PFAS in salmon via QuEChERS extraction and LC-MS/MS characterization following FDA Method C-010.02.
Find more about the analysis of 16 PFAS in salmon via QuEChERS extraction and LC-MS/MS characterization following FDA Method C-010.02.
Afficher tout
Contenu apparenté
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.