57037
Portoirs de collecte pour Visiprep™ (inclus avec les modèles standards et DL)
for use with 12-port model, includes base, 3 support rods, center plate, plate for 10 mm test tubes, 12 retaining clips
Synonyme(s) :
PORTOIR DE COLLECTE
About This Item
Produits recommandés
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
for use with 12-port model