Principaux documents
57161-U
Supelco
Jauge à vide/vanne de purge pour collecteur SPE
Remote In-Line Design
Synonyme(s) :
Ensemble vanne / réglage du vide / manomètre
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.21
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Application(s)
food and beverages