Documents
52600-U
Supelco
Discovery® DSC-18 SPE Bulk Packing
pkg of 100 g
Synonyme(s) :
Discovery® DSC-18
About This Item
Code UNSPSC :
41115712
Nomenclature NACRES :
NB.21
Gamme de produits
Discovery®
Niveau de qualité
Caractéristiques
endcapped
Conditionnement
pkg of 100 g
Ampleur du marquage
18% C loading
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Superficie
480 m2/g
Matrice
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) bonding
Taille des particules
50 μm
Dimension de pores
70 Å pore size
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Mécanisme de rétention: phase inverse
Compatibilité avec les matrices: solutions aqueuses (fluides biologiques, eau)
  • Greffage polymérique, octadécyle (18 %C), endcapped
  • Haut taux de greffage de 18 %C pour accroître la capacité de liaison et atteindre de plus grand taux de récupération
  • la phase la moins sélective : retient les analytes les plus organiques des matrices aqueuses
  • Peut également être employée pour le dessalage des matrices aqueuses
  • Utile pour extraire des analytes de structures diverses du même échantillon
Application
Discovery® DSC-18 SPE Bulk Packing is employed as a sorbent for dispersive soilid phase extraction followed by gas chromatographic determination of agricultural pesticides in oranges.
Informations légales
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Use QuEChERS methods to analyze samples of milk for veterinary drugs.
Use QuEChERS methods to analyze samples of milk for veterinary drugs.
Use QuEChERS methods to analyze samples of milk for veterinary drugs.
Use QuEChERS methods to analyze samples of milk for veterinary drugs.
Afficher tout