Documents
504483
Supelco
Tube de SPE Supelclean LC-NH2
bed wt. 100 mg, volume 1 mL, pk of 108
About This Item
Code UNSPSC :
41115712
Matériaux
polypropylene hardware
Niveau de qualité
Composition
bed wt., 100 mg
Conditionnement
pk of 108
Ampleur du marquage
5% C loading
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Superficie
475 m2/g
Volume
1 mL
Matrice
silica gel base material (irregularly shaped)
Groupe de la matrice active
amino bonding
Taille des particules
45 μm
Dimension de pores
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
pKa  
9.8
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
normal phase
Description générale
Supelclean LC-NH2 SPE Tube is used to extract moderately polar to polar compounds from nonaqueous samples.
Informations légales
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>464.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 240 °C
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1