500658
ASTM® D2887 Quantitative Calibration Solution
analytical standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Agence
ASTM® D3710
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
ampule of 6 × 1 mL
Concentration
0.5 wt. % (except where noted)
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
petroleum
Format
multi-component solution
Température de stockage
2-30°C
Application
Autres remarques
Informations légales
Analyte
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Organes cibles
Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-22.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-30 °C - closed cup