Merck
04070
Solution standard d′alcanes C8-C20
analytical standard, contains C8-C20, ~40 mg/L each, in hexane
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
203-777-6
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
grade
analytical standard
Quality Segment
refractive index
n20/D 1.375
application(s)
petroleum
format
multi-component solution
Application
Alkane standard solution C8-C20 has been used as standard in the measurement of retention indices for the identification of alkanes co-existing in essential oils using gas chromatography coupled with mass spectrometry.
Alkane standard solution C8-C20 may also be used as an analytical standard for measurement of linear retention indices (LRI) in the identification of volatile components in honey samples using gas chromatography-mass spectrometry (GC/MS).
Other Notes
Contient C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20; 40 mg/l de chaque, dans l′hexane
Mot-clé
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Nervous system
Classe de stockage
3 - Flammable liquids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
24.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-4 °C - closed cup
EPI (équipement de protection individuelle)