27423
Flacon Snap Top, polypropylène, 12 x 32 mm
volume 0.1 mL, natural polypropylene vial, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 6 mm, Snap Ring, pkg of 100 ea
Synonyme(s) :
Flacon Snap Ring, 100 μL, polypropylène, 100 pièces par boîte
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
natural polypropylene vial
Description
with molded conical insert
Caractéristiques
closure type snap ring vial
large opening, (6 mm)
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H × D.I.
12 mm × 32 mm × 6 mm
Volume
0.1 mL
Raccords
thread for 11 mm
Compatibilité
11 mm crimp cap or 11 mm snap top seal
Catégories apparentées
Application
Produit(s) apparenté(s)