Principaux documents
29305-U
Supelco
Certified polypropylene caps with septa, pkg of 100
snap cap, PTFE/silicone septum
Synonyme(s) :
Certified Polypropylene Vial Caps with Seals
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
PTFE/silicone septum
blue polypropylene cap
Caractéristiques
closure type blue polypropylene snap cap
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H × D.I.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
Raccords
thread for 11 mm
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable