Principaux documents
27253
Supelco
Micro-flacon (vial) Snap Ring en polypropylène pour passeur d'échantillons
volume 0.75 mL, natural polypropylene vial, Snap top, pkg of 100 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41121806
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
natural polypropylene vial
Caractéristiques
closure type snap ring vial
large opening, (6 mm)
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H × D.I.
12 mm × 32 mm × 6 mm
Volume
0.75 mL
Raccords
thread for 11 mm
Description générale
Snap-Ring vials have two glass rings at the neck of the vial that allows the use of a plastic snap cap or aluminum seal.