24751
Fiole Snap Ring, 2 ml, 12 × 32 mm, à ouverture large (6,0 mm)
volume 2 mL, clear glass vial, pkg of 2000 ea
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
clear glass vial
Caractéristiques
closure type snap ring vial
large opening, (6 mm)
Conditionnement
pkg of 2000 ea
D.E. × H × D.I.
12 mm × 32 mm × 6 mm
Volume
2 mL
Raccords
thread for 11 mm
Catégories apparentées
Description générale
Agilent/HP 7673 série I/II,
7670A, 7671A, 1042, 1090,
8042, 1050, 1082, 1080, 1084
AIM CPS-200
A.I. (plateau de 42 flacons)
Alcott 738
Altex
AMS 42
Antek 736
ASC
Beckman 501, 507
Carlo Erba AS V42, AS 105
Carnegie CMA 230/200
Chrompack
Dani 39.80, ALS 39.80
Dynatech 42
Finnigan 2005
Gilson (Portoir 30P)
Gynkotek
Hitachi AS-2000, AS-4000
Infochroma
Kipp
Packard
PerkinElmer Autosystem, ISS
100, 200, 400, LC600 (42),
4900, 420B
Phillips LC-XP
Échantillonnage de précision GC111,
GC311, LC241
Shimadzu AOC-14/1400,
SIL-68/9A
Spark
Spectra-Physics 7110, 8110
Talbot
TosoH TSK-6080
United Technologies
Varian 8100, 8200, Marathon,
LC 9100
Autres remarques
- 24719, 24720Glass insert, conical bottom, 6 x 29mm
- 24721Glass insert with bottom spring, 6 x 29mm
- 24722Polypropylene insert with bottom spring, 6 x 29mm
- 24717, 24718Glass insert, conical bottom, 6 x 31mm
- 24715, 24716Glass insert, flat bottom, 6 x 31mm