24722
Inserts pour flacons de 2 ml à col large, 6,0 mm de diamètre intérieur
volume 0.2 mL, conical polypropylene (with bottom spring), O.D. × H × I.D. 6 mm × 29 mm × 4.6 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
conical polypropylene (with bottom spring)
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H × D.I.
6 mm × 29 mm × 4.6 mm
Volume
0.2 mL
Description générale
Inserts pour flacons de 12 × 32 mm à col large (6,0 mm)