23991
Piège à humidité tamis moléculaire 5A
volume 750 cc, 1/4 in. fitting
Synonyme(s) :
GRAND PIÈGE À HUMIDITÉ, 0,75 LITRE, RACCORDS 1/4”
About This Item
Produits recommandés
Volume
750 cc
Raccords
1/4 in. fitting
Description générale
Dimensions:
- 200 cc Trap: 26 1/4 in. (67 cm) long × 1 in. (2.5 cm) diameter
- 750 cc Trap: 18 in. (45.7 cm) long × 2 3/8 in. (6 cm) diameter
- S-Trap: 7 1/2 in. (19 cm) long x 5 9/16 in. (14.1 cm) wide x 1/2 in. (13 mm) diameter [total bed length: 19 3/4 in. (50.2 cm); the extended bed length ensures prolonged contact between the gas and the adsorbent and provides greater working capacity]
Application
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT RE 2 Inhalation
Organes cibles
Lungs
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable