Principaux documents
22708
Connecteur Swagelok® vers NPT femelle
Swagelok® 400-7-4, stainless steel, 1/4 in. Swagelok, 1/4 in. female NPT
Synonyme(s) :
RACCORD SWAGELOK 400-7-4, ACIER INOXYDABLE, 1/4 T x 1/4 P, UNITAIRE®
About This Item
Code UNSPSC :
41115717
eCl@ss :
32035302
Matériaux
stainless steel
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Swagelok® 400-7-4
Raccords
1/4 in. Swagelok
1/4 in. female NPT
Description générale
Ecrous et ferrules inclus.
Informations légales
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company