22020-U
Té Swagelok®
Swagelok® 200-3, brass, 1/8 in. Swagelok
Synonyme(s) :
T SWAGELOK 200-3, LAITON, 1/8″, UNITAIRE ®
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
brass
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Swagelok® 200-3
Raccords
1/8 in. Swagelok
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales