Accéder au contenu
22706
Connecteur Swagelok® vers NPT femelle
SWAGELOK® 400-7-2, stainless steel, 1/4 in. SWAGELOK, 1/8 in. female NPT
Synonyme(s) :
RACCORD EN ACIER INOXYDABLE SWAGELOK 400-7-2, 1/8 T x 1/4 P, UNITAIRE®
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
eCl@ss:
32035302
UNSPSC Code:
41115717
NACRES:
SB.54
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
material
stainless steel
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
SWAGELOK® 400-7-2
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
fitting
1/4 in. SWAGELOK, 1/8 in. female NPT
General description
Ecrous et ferrules inclus.
Legal Information
SWAGELOK is a registered trademark of Swagelok Company