Principaux documents
Z740218
Supelco
PTLC (Preparative TLC) Glass Plates
L × W 20 cm × 20 cm, silica gel 60 matrix, binder, Polymeric, fluorescent indicator
Synonyme(s) :
Preparative Thin-Layer Chromatography Glass Plates
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
Nomenclature NACRES :
NC.07
Matériaux
glass support
silica gel 60 matrix
Niveau de qualité
Caractéristiques
binder Polymeric
fluorescent indicator
Conditionnement
pkg of 20 ea
Fabricant/nom de marque
EMD Millipore® 1.05744.0001
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × l
20 cm × 20 cm
Épaisseur de la couche
500 μm
Dimension de pores
60 Å
Informations légales
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany