Z265829
Plaques CCM préparatives
Silica gel
Synonyme(s) :
Prep Thin Layer Chromatography Plates
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
glass support
silica gel 60 matrix
Niveau de qualité
Caractéristiques
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Conditionnement
pkg of 25 ea
Fabricant/nom de marque
Analtech 02013
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × l
20 cm × 20 cm
Épaisseur de la couche
1,000 μm
Taille des particules
20-40 μm
Dimension de pores
60 Å medium pore diameter