Z740213
TLC Glass Plates
L × W 2.5 cm × 7.5 cm, silica gel 60 matrix, binder, Organic Polymer, fluorescent indicator
Synonyme(s) :
TLC Silica gel 60 F254, TLC Silica gel 60 F254, 100 Glass plates 2.5 x 7.5 cm
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
glass support
silica gel 60 matrix
Niveau de qualité
Caractéristiques
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Conditionnement
pkg of 100 ea
Fabricant/nom de marque
EMD Millipore® 1.15327.0001
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × l
2.5 cm × 7.5 cm
Épaisseur de la couche
250 μm
Taille des particules
10-12 μm
Dimension de pores
60 Å medium pore diameter
Description générale
Note de bas de page