Z362905
Suspended stirring bars
diam. 28 mm, L 54 mm, fits beaker size, 250 mL
Synonyme(s) :
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PTFE (with ETFE bracket)
cylindrical (suspended)
Caractéristiques
fits beaker size 250 mL
Conditionnement
pack of 1 ea
case of 4 ea
Fabricant/nom de marque
Nalgene® DS6630-0250
Longueur
54 mm
Diamètre
28 mm