Z284130
Spinring® magnetic stirring bar
size 2 in. × 5/16 in.
Synonyme(s) :
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PTFE-coated
octagonal PTFE-coated
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F37140-0020
Longueur
50.8 mm
Diamètre
8 (57.2mm ring O.D) mm
Taille
2 in. × 5/16 in.