Z284238
Spinstar® magnetic stirring bar
fits beaker size, 400 mL
Synonyme(s) :
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PTFE-coated (Star)
PTFE-coated
cross
Caractéristiques
fits beaker size 400 mL
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F37146-0400
D.I. de la barre
70 mm
Diamètre
70 mm