X1126
Xylazine
≥99%
Synonyme(s) :
2-(2,6-Dimethylphenylamino)-5,6-dihydro-4H-thiazine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99%
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Cc1cccc(C)c1NC2=NCCCS2
InChI
1S/C12H16N2S/c1-9-5-3-6-10(2)11(9)14-12-13-7-4-8-15-12/h3,5-6H,4,7-8H2,1-2H3,(H,13,14)
Clé InChI
BPICBUSOMSTKRF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges