792632
Isoflurane
Synonyme(s) :
Isoflurane, 1-Chloro-1-(difluoromethoxy)-2,2,2-trifluoroethane, 1-Chloro-2,2,2-trifluoroethyl difluoromethyl ether
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
238 mmHg ( 20 °C)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.302
Point d'ébullition
48.5 °C
Densité
1.510 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
FC(F)OC(Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H2ClF5O/c4-1(3(7,8)9)10-2(5)6/h1-2H
Clé InChI
PIWKPBJCKXDKJR-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... GABRA1(2554) , GABRA2(2555) , GABRA3(2556) , GABRA4(2557) , GABRA5(2558) , GABRA6(2559) , GABRB1(2560) , GABRB2(2561) , GABRB3(2562) , GABRD(2563) , GABRE(2564) , GABRG1(2565) , GABRG2(2566) , GABRG3(2567) , GABRP(2568) , GABRQ(55879) , GLRA1(2741) , GLRB(2743) , KCNK10(54207) , KCNK18(338567) , KCNK2(3776) , KCNK3(3777) , KCNK9(51305)
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable