WH0057804M1
Monoclonal Anti-POLD4 antibody produced in mouse
clone 2B11, ascites fluid
Synonyme(s) :
Anti-POLDS, Anti-p12, Anti-polymerase (DNA-directed), delta 4
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2B11, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... POLD4(57804)
Description générale
Immunogène
Sequence
MGRKRLITDSYPVVKRREGPAGHSKGELAPELGL
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Informations légales
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable