SAB4200054
Anti-DNA polymerase δ p50 antibody, Rat monoclonal
clone PDK 7B4, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-POLD2, Anti-Polymerase (DNA directed), delta 2, regulatory subunit 50kDa, Monoclonal Anti-DNA polymerase δ p50 antibody produced in rat
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rat
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
PDK 7B4, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~50 kDa
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using HeLa cell extracts
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... POLD2(5425)
Description générale
Immunogène
Application
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
- western blot analysis
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable